Wichtige Dokumente
Y0001469
Sulfadiazin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Aminopyrimidin, 2-Pyrimidinamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfadiazine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
122-126 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ncccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
InChIKey
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)