Wichtige Dokumente
1279021
USP
Fluoruracil-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Isobarbitursäure, 2,4,5-Trihydroxy-pyrimidin, 5-Hydroxy-uracil
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluorouracil
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
InChIKey
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)