Wichtige Dokumente
PHR2867
Fluorouracil-verwandte Verbindung E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
5-Chloruracil, 5-Chlor-2,4-dihydroxy-pyrimidin, 5-Chlorpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1279054
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
fluorouracil
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChIKey
ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)