1220528
USP
Dipyridamol-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2′,2′′,2′′′,2′′′′,2′′′′′-[[8-(1-Piperidinyl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2,4,6-triyl]-trinitrilo]-hexakisethanol, 2,2′,2′′,2′′′,2′′′′,2′′′′′-{[8-(Piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2,4,6-triyl]-tris-(azantriyl)}-hexaethanol
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dipyridamole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)