1220561
USP
Dipyridamol-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2′,2′′,2′′′-[[4-[(2-Hydroxyethyl)-amino]-8-(1-piperidinyl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2,6-diyl]-dinitrilo]-tetrakisethanol, 2,2′,2′′,2′′′-({4-[(2-Hydroxyethyl)-amino]-8-(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2,6-diyl}-bis-(azantriyl))-tetraethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dipyridamole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H36N8O5/c30-11-4-22-18-16-17(24-20(25-18)28(7-12-31)8-13-32)19(27-5-2-1-3-6-27)26-21(23-16)29(9-14-33)10-15-34/h30-34H,1-15H2,(H,22,24,25)
InChIKey
DFGWFBJKQOLUMD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable