Wichtige Dokumente
1174001
USP
11-Deoxycorticosteronacetat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
21-Acetoxy-4-pregnen-3,20-dion, 21-Acetoxy-progesteron, 21-Hydroxy-4-pregnen-3,20-dion-21-acetat, 21-Hydroxy-progesteron-21-acetat, 4-Pregnen-21-ol-3,20-dion-21-acetat, Cortexonacetat, DOC-acetat, Desoxycorticosteronacetat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
deoxycorticosterone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
InChIKey
VPGRYOFKCNULNK-ACXQXYJUSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C2(4306)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)