1.37009
Kaliumchlorid
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Beschreibung
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
pH-Wert
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Aufgrund seiner niedrigen Grenzwerte für mikrobielle Belastung und Endotoxine ist Kaliumchlorid Emprove® Expert insbesondere für mit hohen Risiken verbundene Anwendungen geeignet.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable