Merck
1097104
USP
Cefadroxil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Cefadroxil Monohydrat
Größe auswählen
200 MG
420,00 €
420,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 MG
420,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17N3O5S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
420,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefadroxil
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.O
InChI
1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
InChIKey
NBFNMSULHIODTC-CYJZLJNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuchkommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuchkommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Cefadroxil ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Cefadroxil-Kapseln
  • Cefadroxil-Tabletten
  • Cefadroxil zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
  • Cefprozil
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Fatmanur Tuğcu-Demiröz et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 62, 105-110 (2014-06-03)
The aim of the present study was to develop a method for water flux reabsorption measurement in Doluisio's Perfusion Technique based on the use of phenol red as a non-absorbable marker and to validate it by comparison with gravimetric procedure.
Michael Zakrewsky et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(37), 13313-13318 (2014-08-27)
Biofilm-protected microbial infections in skin are a serious health risk that remains to be adequately addressed. The lack of progress in developing effective treatment strategies is largely due to the transport barriers posed by the stratum corneum of the skin