Wichtige Dokumente
1098220
USP
Cefuroxim-Axetil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
[6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[((Aminocarbonyl)-oxy]-methyl]-7-[[2-furanyl-(methoxyimino)-acetyl]-amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure- 1-(acetyloxy)-ethylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefuroxime
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CC=CO2)=N\OC)=O)[C@]3([H])N1C(C(OC(C)OC(C)=O)=O)=C(COC(N)=O)CS3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,10,14,18H,7-8H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
InChIKey
KEJCWVGMRLCZQQ-YJBYXUATSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cefuroxime Axetil for Oral Suspension
- Cefuroxime Axetil Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)