Y0002065
Lacosamid Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lacosamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(Cc1ccccc1)C(=O)C(N)COC
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-15-8-10(12)11(14)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
WPLANNRKFDHEKD-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)