Y0001989
Lacosamid Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Acetamido-N-benzyl-3-hydroxypropionamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lacosamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)