Merck
SU860145
Supelco
Stopfen
diam. 20 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
gray butyl rubber
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD
20 mm
Durchmesser
20 mm
Kompatibilität
for use with 20 mm finish crmp vials
for use with PerkinElmer headspace vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)