27144
Septa, tan PTFE/Silikon
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
tan PTFE face
white tan PTFE/silicone
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
AD
11 mm
Durchm. × Dicke
11 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)