27235-U
Stopfen
stopper diam. 20 mm, silicone, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Rubber Stoppers
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
20 mm
Stopfendurchm.
20 mm
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)