Merck
SU860105
Supelco
Bördeldeckel (magnetisch) mit PTFE-/Silikon-Septum, 100er Packung
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (Silicone blue transparent/PTFE tranparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
(Silicone blue transparent/PTFE tranparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Beschreibung
durometer: 45° shore A
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
open center
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
20 mm × 3.0 mm
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with CTC CombiPAL
Sonstige Hinweise
Recommended for: CTC Combi-PAL.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)