Merck
SU860097
Supelco
Headspace-Gefäß, Schraubdeckel, abgerundeter Boden (nur Gefäß)
volume 20 mL, clear glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Schraubdeckel mit abgerundetem Boden und Headspace-Fläschchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial
round bottom
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
22.5 mm × 75.5 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 18
Kompatibilität
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Allgemeine Beschreibung
Für diese Fläschchen ist eine spezielle Kappe mit einem 18-mm-Gewinde erforderlich. Die standardmäßigen 18-400 Gewindekappen passen hier nicht. Die Bestellnummern der für diese Fläschchen erhältlichen Kappen sind SU860101 (mit PTFE/Silikon, 1,3 mm dick), SU860102 (mit PTFE/Butyl, 1,6 mm dick) und SU860103 (mit PTFE/Silikon, 1,5 mm dick). Diese Kappen sind aus Edelstahl gefertigt und magnetisch.
Anwendung
Headspace-Schraubdeckelgefäße können für folgende Untersuchungen verwendet werden:
  • Bestimmung des Verteilungskoeffizienten von Ethylacetat in Wasser bei 0 °C aus unabhängigen Analysen des Gesamtgehalts von Ethylacetat im Gefäß mittels automatischer Headspace-Gaschromatographie und Dampfphasen-Kalibrierung (VPC).[1]
  • Analyse von flüchtigen polaren Lösungsmittelrückständen in pharmazeutischen Produkten, während der Entwicklung und Optimierung der Headspace-SPME-Methode mittels GC-MS.[2]
  • Isotopenanalyse von 18O im Blattwasser von C3- und C4-Gräsern bei der Etablierung einer Grünflächen-Signatur anhand der Venen, da festgestellt wurde, dass Gräser mit unterschiedlichen Photosynthesewegen sich im Abstand zwischen den Venen unterscheiden.[3]
  • Erforschung die Verstoffwechslung von flüchtigen haloaliphatischen Hydrocarbonen wie 1,2-Dichlorethan und 1,2-Dichlorpropan, die zu den wichtigsten Schadstoffen im Grundwasser gehören, durch Pseudomonas fluorescens.[4]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B R Helliker et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(14), 7894-7898 (2000-07-08)
We show that 18O evaporative enrichment of bulk leaf water in grass species can be significantly more enriched than predicted by the Craig-Gordon model, with C4 grasses considerably more enriched than C3 grasses. Our results suggest that the unanticipated 18O
Determination of partition coefficients by automatic equilibrium headspace gas chromatography by vapor phase calibration.
Welter KBC and Bichler C.
Chromatographia, 34 (5-8), 235-240 (1992)
P A Vandenbergh et al.
Applied and environmental microbiology, 54(10), 2578-2579 (1988-10-01)
A Pseudomonas fluorescens strain designated PFL12 was isolated from soil and water that were contaminated with various chloroaliphatic hydrocarbons. The isolate was able to metabolize 1,2-dichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, 1,2-dichloropropane, 2,2-dichloropropane, and trichloroethylene.
C C Camarasu
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 23(1), 197-210 (2000-07-18)
A solid-phase microextraction (SPME) method has been developed and optimized for the polar residual solvent determination in pharmaceutical products. Five different polymer-coated fibers were investigated and the Carboxen/polydimethylsiloxane was found to be the most sensitive for all components. Two Headspace
Protokolle
Die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der HS-SPME in Kombination mit GC/MS für die Bestimmung von VOC in Wasser wurde in einem Ringversuch nachgewiesen. Die neue ISO 17943 unter Einsatz von HS-SPME stellt eine Verbesserung der bestehenden offiziellen Methoden für diese Bestimmung in Bezug auf Empfindlichkeit und Selektivität dar.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Fragen
1-4 von 4 Fragen  
  1. Can the vials withstand cryogenic freezing or temperatures as low as -80°C?
    1 Antwort
    1. These vials are not suitable for cryogenic freezing temperatures and cannot withstand -80 °C.
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  4. est ce que les flacons tiennent debout une fois posés malgré le fond arrondi ?
    1 Antwort
    1. Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only), product SU860097, will stand upright once placed.
      Hilfreich?