Merck
27300
Supelco
Bördeldeckel (magnetisch) mit PTFE-/Silikon-Septum, 100er Packung
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole), PTFE/silicone, seal diam. × total thickness 20 mm × 3 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/silicone
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole)
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
open center (5 mm opening)
Verpackung
pkg of 100 ea
Dichtungsdurchm. × Gesamtdicke
20 mm × 3 mm
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with Carlo Erba HS500/HS800
technique used for SPME
Sonstige Hinweise
For use with Carlo Erba HS 500 and CTC Combi-PAL autosamplers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)