Merck
SU860102
Supelco
Magnetischer Schraubdeckel für Headspace-Flaschen, 18-mm-Gewinde
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl), septum thickness 1.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
Leistungsmerkmale
closure type stainless steel hole cap
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
18 mm × 11 mm
Septumdicke
1.6 mm
Fitting
thread for 18 mm
Allgemeine Beschreibung
Dieser magnetische Schraubdeckel wurde für das CTC Instrument entwickelt. Dieses Gefäß besitzt ein Präzisionsgewinde mit vielen Windungen, die das Septum an das Gefäß pressen, um es gasdicht abzuschließen. Das Loch der Kappe ist sowohl für die SPME als auch für normale Headspace-Analysen geignet. Die Fläche ist groß genug, damit der Magnet das volle Gefäße aufnehmen kann.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt wird nicht für SPME-Anwendungen empfohlen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)