Merck
SAAR2233540
Ethyl alcohol, Pure
absolute, univAR
Synonym(e):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191601
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
univAR
Qualität
absolute
Verpackung
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233540LP)
pkg of 25 L (SAAR2233540ME)
dilution
(for laboratory use only)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)