BR704018
BRAND® bottle for dispensers
capacity 1000 mL, without coating
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
Größe auswählen
8,40 €
Größe auswählen
About This Item
8,40 €
Empfohlene Produkte
Materialien
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL45)
Leistungsmerkmale
with cap
with PP screw cap GL45
without coating
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 704018
Kapazität
1000 mL
Durchm. × H
95 mm × 230 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)