Merck
34852-M
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.8%, suitable for HPLC, absolute
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
Beilstein:
1718733
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
78 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Ethanol, absolute, suitable for HPLC, ≥99.8%
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Qualität
absolute
Assay
≥99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Durchlässigkeit
210 nm, ≥20%
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Format
neat
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der 12 Prinzipien der Grünen Chemie erfüllen. Dieses Produkt ist ein biobasiertes Ethanol und steht im Einklang mit dem fünften Prinzip Grüner Chemie „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“ und dem siebten Prinzip „Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen“.
Anwendung
Ethanol kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Herstellung von PANI/MnFe2O4 Nanokompositen-Dünnfilmen zur Untersuchung ihrer optischen Eigenschaften und ihres kapazitiven Verhaltens
  • Herstellung von Extrakten von Andrographis paniculata für HPLC-Fingerprint-Analysen zur Untersuchung ihrer Zusammensetzung und biologischen Wirkungen
  • Als mobile Phase für die HPLC-Auftrennung von Paritaprevir, Ritonavir und Ombitasvir in pharmazeutischen Dosierungsformen
  • Zur Beurteilung der Antisolventeffekte von drei Lösungsmitteln, um den pharmazeutischen Wirkstoff (API) von Paracetamol und seine beiden während des Waschens ausgefällten Verunreinigungen zu quantifizieren.
Vorsicht
Betrifft ausschließlich Deutschland: Nicht zu Fertigungszwecken1
Fußnote
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?