Merck
PHL83913
(−)-Syringaresinol-4,4′-di-O-β-D-glucosid
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
483,00 €
483,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
483,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H46O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
742.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
483,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2OC)[C@@H]3OC[C@@H]4[C@H]3CO[C@H]4c5cc(c(c(c5)OC)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)OC)OC
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15-,16-,21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30+,33+,34+/m1/s1
InChIKey
FFDULTAFAQRACT-NYYYOYJKSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)