Merck
LMPSBLK
Polysulfid in leichtem Mineralöl, Blindwert
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Größe auswählen
100 ML
156,00 €
156,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
156,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
156,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)