Merck
CRM38703
Supelco
Rotenon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Größe auswählen
50 MG
67,10 €
67,10 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
67,10 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.42
Beilstein:
6773081
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
67,10 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
210-220 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
159-164 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc2OCC3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)C3c2cc1OC)C(C)=C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
InChIKey
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt den mitochondrialen Elektronentransport.
Rotenon wirkt bei Nicotinamidadenin-Dinukleotid (NADH):Ubichinon-Oxidoreduktase hemmend auf den mitochondrialen Elektronentransport. Es wird durch das Exoskelett von Gliederfüßern gut absorbiert, jedoch kaum über die Haut oder den Magendarmtrakt von Säugetieren aufgenommen. Rotenon wirkt als neurotoxisches Mittel, das in Tiermodellen Parkinson-ähnliche Zustände für die Erforschung von Ätiologie und Interventionen hervorrufen kann. Der primäre Wirkmechanismus von Rotenon ist die Hemmung des Komplexes I, gefolgt von der Erzeugung von oxidativem Stress und oxidativen Schäden. Da Rotenon lipophil ist, dringt es leicht in das Gehirn ein, wo es sich an den mitochondrialen Komplex I der Elektronentransportkette (ETC) anheftet und diesen hemmt.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)