32510
Chlorantraniliprol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-Brom-4′-chlor-1-(3-chlor-2-pyridyl)-2′-methyl-6′-(methylcarbamoyl)-pyrazol-5-carboxanilid, 3-Brom-N-[4-chlor-2-methyl-6-[(methylamino)-carbonyl]-phenyl]-1-(3-chlor-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-carboxamid, DPX E2Y45
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2-c3ncccc3Cl
InChI
1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)
InChIKey
PSOVNZZNOMJUBI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?