Merck
90844
Supelco
1-Stearoyl-rac-glycerin
analytical standard
Synonym(e):
1-Monooctadecanoyl-rac-glycerin, rac-Glycerin-1-stearat, DL-α-Monostearin, DL-α-Stearin
Größe auswählen
100 MG
134,00 €
134,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
134,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.56
Beilstein:
1728685
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
134,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChIKey
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)