72485
Nilrot
for microscopy
Synonym(e):
Nilblau A-Oxazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for microscopy
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (lit.)
λmax
553 nm
SMILES String
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- als Fluoreszenzfarbstoff zum Einfärben von Fett mittels konfokaler Laserscanning-Mikroskopie (CSLM)
- zur Markierung von Nanopartikeln (NPs)
- für die Lipidanalyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable