D8269
1,3-Distearoylglycerin
≥99% (TLC)
Synonym(e):
1,3-Distearin, Glycerin-1,3-Distearat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChIKey
IZHVBANLECCAGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable