Merck
854987
Supelco
Vormontierter Schraubdeckel mit Loch und TFE/Gummi-Septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/red rubber septum, for use with 4 mL vials with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/red rubber septum
black polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
8.5 mm center hole in top of cap
Härte
60 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Septumdicke
1.3 mm
Fitting
thread for 13-425
Kompatibilität
for use with 4 mL vials with 13-425 thread
Allgemeine Beschreibung
Screw caps (black polypropylene hole cap, for use with 4 mL vials with 13-425 thread) are available for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135° C. The red PTFE/rubber septum can be used with most organics (until pierced) and is resistant to chlorosilanes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)