Merck
SU860091
Supelco
Vormontierter Schraubdeckel mit Loch und TFE/Gummi-Septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Septumdicke
1.3 mm
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)