Merck
813075
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® DEAE-NPR HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh 13075
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
2.5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
TSKgel DEAE-NPR columns are packed with spherical 2.5 micron, non-porous, high efficiency, hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the high speed separation and analysis of proteins and poly- and oligonucleotides. They are particularly useful for high resolution separation of DNA digests or fragments.
Physikalische Form
Shipped in water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)