Merck
817088
TSKgel® DNA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® DNA-NPR Schutz-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® DNA-NPR Guard Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh 17088
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
0.5 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Guard Column for 4.6mmID TSKgel DEAE-NPR column
Physikalische Form
Shipped in water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)