807473
TOYOPEARL® DEAE-650M
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® DEAE-650M Bulk Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
DEAE-650M
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Verpackung
bottle of 250 mL
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
Matrix
methacrylate
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
2-10
Kapazität
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Kompatibilität
mode of use weak anion exchange chromatography
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)