Merck
814693
Medien des Typs TOYOPEARL® DEAE-650 in Großpackungen
bottle of 1 L, phase DEAE (diethylaminoethyl), 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® DEAE-650 Bulk Media
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 14693
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl-DEAE-650-Harz ist ein schwacher Anionenaustauscher für die Blutfraktionierung und andere Biomolekülreinigungen. Es kann für den Einfang mit hohem Durchsatz, für Zwischenreinigungen und für einzelne Phasen in Polierprozessen verwendet werden. Wird eine stärkere Auflösung benötigt, sollte Harz des Typs TSKgel DEAE-5PW verwendet werden. Die Selektivität bleibt gleich.
Spezifikationen
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physikalische Form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)