Merck
GE17-0510-01
Q Sepharose Fast Flow
Cytiva 17-0510-01, pack of 300 mL
Synonym(e):
Sepharose fast flow
About This Item
UNSPSC-Code:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
quaternary amine
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pack of 300 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0510-01
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
2-14
working range
2-12
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Q Sepharose Fast Flow ist ein starker Ionenaustauscher auf der Basis der etablierten Sepharose-Fast-Flow-Ionenaustausch-Plattform und wird auf breiter Basis sowohl in Forschungs- als auch in industriellen Anwendungen eingesetzt.
Q Sepharose Fast Flow ist Teil der Sepharose-Fast-Flow-Ionenaustausch-Plattform, des in den letzten Jahrzehnten unbestrittenen industriellen Standards für die Ionenaustauschchromatographie. Er besteht auf vernetzten, 6-prozentigen Agarose-Beads mit quaternären Ammonium(Q)- und starken Anionenaustauschgruppen. Dank seiner hohen chemischen Stabilität ermöglicht Q Sepharose Fast Flow bewährte Cleaning-in-Place(CIP)- und Desinfektionsprotokolle. Die Aufskalierung ist mit Q Sepharose Fast Flow ein unkomplizierter Prozess; das Medium ist in einer Reihe von vorverpackten Prozessentwicklungstools erhältlich.
Als Mitglied der BioProcess-Medienreihe entspricht Q Sepharose Fast Flow den industriellen Ansprüchen an Liefersicherheit und beinhaltet eine umfassende technische und regulatorische Unterstützung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bewährter, starker Anionenaustauscher, der für nachgelagerte industrielle Prozesse entwickelt wurde.
  • Ausgiebige Verwendung für die Erfassung und intermediäre Aufreinigung einer breiten Vielfalt genehmigter Biopharmazeutika
  • Der Branchenstandard für die Ionenaustauschchromatographie in den letzten Jahrzehnten
  • Hohe chemische Stabilität ermöglicht bewährte CIP- und Desinfektionsprotokolle
  • Die hydrophilen Eigenschaften der Basismatrix gewährleisten eine schwache, nicht spezifische Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
Alle anzeigen
Protokolle
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.