I1149
Jodacetamid
BioUltra
Synonym(e):
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99% (NMR)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp (Schmelzpunkt)
92-95 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChIKey
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- beim Proteinaufschluss für die Proteomanalyse
- zum Alkylieren von Proteinproben
- beim Denaturieren von Allergenen in Kuhmilch, β-Lactoglobulin (BLG) und α-Lactalbumin (ALA)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges