Merck
805147
TSKgel® G3000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® G3000SW HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® HPLC-Säule (SW-Typ) für den Größenausschluss, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 05147
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
30 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
60 cm × 21.5 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
125 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G3000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules with molecular weights up to 500,000 Da. The TSKgel G3000SW columns are available in 10μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13μm are used to pack 30cm and 60cm x 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparative purifications.
Physikalische Form
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)