1445595
USP
USP mAb 003, Monoclonal IgG1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Monoclonal IgG1
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
~146,000 Da
Verpackung
pkg of 2 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Can be used as:
- an independent control material for method development, training, and method transfer
- an internal assay control for standardization of physicochemical testing
Anwendung
- Size-Exclusion Chromatography
- Capillary SDS Electrophoresis (Reduced and Nonreduced)
- Analysis of N-Linked Oligosaccharides
- Sialic Acid Analysis
- Intact Mass
- Sequence identification by peptide mapping
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 4 Unique proteins with unique quality attributes
- Extensively characterized for confidence in method development
- Technical Note available
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie unsere große Auswahl an Produkten für die Analyse der intakten Masse monoklonaler Antikörper, darunter Größenausschlusssäulen (SEC), Ionenaustauschsäulen, Umkehrphasensäulen, HPLC-Puffer, MALDI-Matrizen und -Standards, hochreine Lösungsmittel, Reagenzien, Werkzeuge für die Vorbereitung von Proteinproben und zertifizierte Referenzmaterialien.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Bestellen Sie aus einer breiten Palette hochgradig charakterisierter Materialien als primäre Referenzstandards zur Verwendung mit USP-NF-Monographien für die Prüfung von Arzneistoffen und Darreichungsformen, pharmazeutischen Hilfsstoffen, Lebensmittelinhaltsstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.