Merck
805103
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® G3000SW HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® HPLC-Säule (SW-Typ) für den Größenausschluss, phase diol, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 05103
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
50 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
60 cm × 7.5 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
250 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Als erste Generation von SEC-Säulen auf Kieselgelbasis ermöglichen die TSKgel G3000SW Säulen eine hervorragende Trennung von Proteinen und sonstigen Biomolekülen mit einem Molekulargewicht von bis zu 500.000 Da. TSKgel G3000SW Säulen sind mit einer Partikelgröße von 10 μm als Glas- und Edelstahl-Analysesäulen erhältlich. Partikelgröße 13 wird für Säulen mit 30 cm bzw. 60 cm x 21,5 mm ID für semipräparative Aufreinigungen verwendet.
Physikalische Form
Versand in 0,05 % NaN3 und 0,1 mol/l Na2SO4 in 0,1 M Phosphatpuffer, pH 6,7.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Is this column compatible with an Aekta FLPC system? Or does it only run on HPLCs? Thanks!
    1 Antwort
    1. The operating flow rate and pressures of the column are within the capabilities of the instrument. It is recommended to check with the vendor of the instrument to determine if the specific instrument is set up with the correct connectors and if it is suitably configured to run the intended application.
      Hilfreich?