Merck
808540
TSKgel® G2000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® G2000SWXL HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® SWXL-Säulen, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08540
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
TSKgel SWXL-Säulen sind allgemein als erstklassige Säulen für die Analyse von Biopolymeren mittels GFC bekannt. Sie zeichnen sich durch ein hohes Porenvolumen pro Säule, eine geringe Probenadsorption und ausgezeichnete Säuleneffizienz aus, wodurch eine unvergleichliche Auflösung erreicht wird. Mit 5-μm-Partikeln und 250-Å-Poren ist TSKgel G3000SWXL eine ausgezeichnete Wahl für die Trennung von Proteinen und großen Peptiden. Der Fraktionierungsbereich gilt für globuläre Proteinproben bis zu 150.000 Da.
Physikalische Form
Versand in 0,05,% NaN3 und 0,1 M Na2SO4 in 0,1 M Phosphatpuffer, pH 6,7.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. is this column stable at pH 9.1 diammonium hydrogen phosphate as buffer?
    1 Antwort
    1. The operating pH range for this column is 2.5-7.5, so it is not stable at pH 9.1 with diammonium hydrogen phosphate as a buffer.
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?