Merck
72820
Supelco
Methyl-p-benzochinon
analytical standard
Synonym(e):
Toluchinon
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(=O)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
Beilstein:
471387
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0 % (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
66-67 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)