Wichtige Dokumente
8.20801
Sigma-Aldrich
2-Methylhydroquinone
for synthesis
Synonym(e):
Toluhydrochinon, 2,5-Dihydroxytoluol
Größe auswählen
100 G
59,10 €
59,10 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
59,10 €
About This Item
Lineare Formel:
2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
202-443-7
NACRES:
NA.22
59,10 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
468 °C
Wirksamkeit
200-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C
Übergangstemp.
flash point 172 °C
Löslichkeit
77 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChIKey
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 125 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 128 °C
Identität (IR): entspricht