Merck
72818
Supelco
Methylhydrochinon
analytical standard
Synonym(e):
2,5-Dihydroxy-toluol
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3-1,4-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
Beilstein:
2041489
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
851 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChIKey
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
341.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
172 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)