Merck
67731
Supelco
N-Nitrosomorpholin
analytical standard
Synonym(e):
Nitrosomorpholin, NMOR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
InChIKey
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)