Merck
67696
Supelco
N-Nitrosodibenzylamin
analytical standard
Synonym(e):
NDBzA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(N=O)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChIKey
RZJLAUZAMYYGMS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Bladder
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)