Merck
68197
Supelco
N-Nitrosopyrrolidin
analytical standard
Synonym(e):
N-Nitroso-pyrrolidin, N-Nitrosopyrrolidin, NPYR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
Dichte
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChIKey
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Induces hepatocellular carcinomas and lung adenomas in mice. Forms DNA adducts that primarily result in A:T to G:C mutations.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)