Merck
57273-U
Supelco
Visiprep Röhrchenadapter für Probennehmer mit großem Volumen, 1/4-28-Gewinde
for use with 3 or 6 mL SPE tubes, pk of 4
Synonym(e):
3/6ML KARTUSCHENADAPTER MIT GEWINDE FÜR DEN LARGE VOLUME SAMPLER, 4/PACK
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pk of 4
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Fitting
male adapter for 3 or 6 mL SPE tube
1/4-28 female UNF bore
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 3 or 6 mL SPE tubes
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)