Merck
57267
Supelco
Cartridge Adapter for H300 Cartridges
pkg of 6 ea, for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 6 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Kompatibilität
for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
Allgemeine Beschreibung
Cartridge adapter is generally required for sampling of solid phase extract during SPE.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)