Merck
57226
Supelco
SupelcleanENVI-Chrom P SPE-Kartusche
suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Agentur
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
900 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Durchmesser
80-160 μm
Porengröße
20-300 Å
Anwendung(en)
PFAS testing
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Styrol/Divinylbenzol-Copolymer
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP) oder Adsorption
Kompatibilität: Wässrige Lösungen
  • Partikelgröße: 80-160 μm; sphärisch; Porengröße: 110-175 Å; Oberfläche: 900 m2/g
  • Stark quervernetzt, neutral, speziell gereinigtes Styrol-Divinylbenzol-Harz für die Retention hydrophober Verbindungen mit wenigen hydrophilen Gruppen unter Umkehrphasne-Bedingungen eingesetzt
  • Hohe Beständigkeit gegenüber extremen pH-Werten
  • Typische Applikationen sind die Extraktion aromatischer und phenolischer Verbindungen aus wässrigen Proben
  • Einsatz für die Extraktion von umweltrelevanten Phenolen aus wässrigen Proben
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Verwandter Inhalt
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Die Festphasenextraktion (SPE) ist eine Technik zur schnellen, selektiven Probenvorbereitung und -aufreinigung vor einer chromatographischen Analyse (z. B. HPLC, GC, DC). Mit der SPE können Probenmatrizes ausgetauscht, Analyten konzentriert und Interferenzen und Verunreinigungen entfernt werden, um Ergebnisse zu verbessern und die analytische Säule zu schützen.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.