Merck
52813-U
Supelco
HybridSPE®-Phospholipid
96-Well Essentials Kit
Synonym(e):
HybridSPE®-Phospholipid
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
HybridSPE®
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Aktive Matrixgruppe
zirconia-based phase
Allgemeine Beschreibung
HybridSPE-Phospholipid Technology ist eine einfache und generische Methode zur Probenvorbereitung, die für die gezielte Entfernung endogener Protein- und Phospholipid-Interferenzen aus biologischem Plasma und Serum vor der LC-MS- oder LC-MS/MS-Analyse konzipiert wurde. Biologisches Plasma oder Serum unterliegen durch Zugabe und Mischen von gesäuertem Acetonitril zunächst einer Proteinfällung. Die gefällten Proteine werden dann mittels Zentrifugation entfernt und der entstandene Überstand wird entweder auf die HybridSPE-Phospholipid-96-Well-Platte oder in die HybridSPE-Phospholipid-Kartusche überführt, die als chemischer „Filter“ wirkt und gezielt die endogenen Phospholipidproben entfernt. Die Retention der Phospholipide beruht auf einer hochselektiven Lewis-Säure-Basen-Interaktion zwischen den proprietären Zirkonium-Ionen, die sich funktionell an die stationäre Phase der HybridSPE binden, und der Phosphatgruppe, welche in allen Phospholipiden vorkommt. Das resultierende Eluat ist für die sofortige Anwendung in der LC-MS- oder LC-MS-MS-Analyse geeignet.
Die „In-Well“- und „In-Cartridge“-Fällungsmethoden sind für die 96-Well-Version von HybridSPE-Phospholipid und die Kartusche von HybridSPE-Phospholipid Ultra verfügbar. Dabei wird zunächst biologisches Plasma oder Serum auf die Mikrotiterplatte bzw. in die Kartusche gegeben und dann gesäuertes Acetonitril, das Fällungsmittel. Nach kurzem Mischen/Vortexen wird Vakuum angelegt. Da die Versionen 96-Well und Ultra-Kartusche zahlreiche hydrophobe Filter/Fritten mit geringer Porosität enthalten, funktioniert der gepackte Filter bzw. die gepackte Fritte als Tiefenfilter und ermöglicht so während der Extraktion die Entfernung von sowohl Phospholipiden als auch gefällten Proteinen. Die standardmäßigen HybridSPE-Phospholipid-Kartuschen erfordern eine „Off-line“-Fällung.
HybridSPE-Phospholipid 96 well Plate Essentials Kit that includes one each of the following:
  • 96-well HybridSPE-Phospholipid plate (575656-U)
  • 96 square well collection plate, 2 mL, polypropylene
  • 96 sq. well pierceable cap mat
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vereint die Einfachheit der Proteinfällung mit der Selektivität der Festphasenextraktion (SPE) durch die gezielte Entfernung von Phospholipiden
  • Reduziert die Ionenunterdrückung durch vollständige Entfernung der Phospholipide und gefällten Proteine
  • Zwei- bis dreistufige generische Methode
  • Geringe bis keine Methodenentwicklung
  • Als 96-Well-Platten und 1 mL große Kartuschen erhältlich
Rechtliche Hinweise
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 575656-UHybridSPE®-Phospholipid, 96-well Plate, bed wt. 50 mg, volume 2 mL, pk of 1SDB
  • 575655-U96 Square Well Pierceable Cap Mats, configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates, pk of 50SDB
  • 575653-USPE 96-Deep Square Well Collection Plate, well volume 2 mL, polypropylene, pk of 50SDB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A high-throughput method for liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination of plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole grain wheat and rye intake
Ross, A.B., et al.
Analytical Biochemistry, 499, 1-7 (2016)
Pankaj K Kanaujia et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6612-6620 (2011-08-25)
Selective extraction and enrichment of nerve agent degradation products has been achieved using zirconia based commercial solid-phase extraction cartridges. Target analytes were O-alkyl alkylphosphonic acids and alkylphosphonic acids, the environmental markers of nerve agents such as sarin, soman and VX.
Investigation of endogenous blood plasma phospholipids, cholesterol and glycerides that contribute to matrix effects in bioanalysis by liquid chromatography/mass spectrometry
Ismaiel, O., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 878 (31), 3303-3316 (2010)
Improved sensitivity of sedimentary phospholipid analysis resulting from a novel extract cleanup strategy
Zhu, Z., et al.
Organic Geochemistry, 65, 46-52 (2013)
Determination of carboplatin in human plasma using HybridSPE-precipitation along with liquid chromatography-tandam mass spectrometry
Hongliang, J,, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 879 (22), 2162-2170 (2011)